Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Chr de 3 mm
Product Code. 11328934
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longitud (métrico):
10,16 cm
14 cm
15.2 cm
17,5 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
100 m
Anchura (métrico):
2 cm
7,5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12,5 cm
13,34 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20.3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Formato:
Lámina
Rollo
missing translation for 'unitSize'
100 PCS
cada uno
paquete de 100
Product Code. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Formato unitSize
11328934 15.2 cm 20.3 cm Lámina paquete de 100
11330744 57 cm 46 cm Lámina 100 PCS
11895375 100 m 2 cm Rollo cada uno
11348924 17,5 cm 15 cm Lámina paquete de 100
11975194 34 cm 18 cm Lámina paquete de 100
11919197 45 cm 35 cm Lámina paquete de 100
11358934 100 m 7,5 cm Rollo cada uno
10441412 100 m 10 cm Rollo cada uno
11338934 100 m 12,5 cm Rollo cada uno
11380734 100 m 15 cm Rollo cada uno
11390734 100 m 19 cm Rollo cada uno
11300744 100 m 23 cm Rollo cada uno
11310744 100 m 27 cm Rollo cada uno
11320744 20 cm 20 cm Lámina 100 PCS
10211031 68 cm 58 cm Lámina paquete de 100
11378924 25 cm 20 cm Lámina paquete de 100
11929197 14 cm 12 cm Lámina paquete de 100
11939197 14 cm 11 cm Lámina paquete de 100
11949197 20 cm 15 cm Lámina paquete de 100
10154153 10,16 cm 13,34 cm Lámina paquete de 100
11955477 41 cm 26 cm Lámina 100 PCS
11948915 43 cm 35 cm Lámina paquete de 100
22 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11328934
missing translation for 'mfr': Cytiva 30306187
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Fabricado completamente con línter de algodón de alta calidad sin aditivos y se ha probado específicamente para técnicas de cromatografía. El papel de cromatografía Whatman™ Grade Chr de 3 mm garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, ambas importantes en las separaciones de productos químicos.
Fabricado completamente con pulpa de algodón de alta calidad sin aditivos y probadas específicamente para técnicas de cromatografía. El papel de cromatografía Whatman™ Grade Chr de 3MM garantiza la capacidad de absorción y la uniformidad de la acción capilar, ambas importantes en las separaciones de productos químicos.
  • Smooth surface
  • No “paper making” additives—the final organic purity of these chromatography grade papers represents the highest level that can be achieved without oxidation and degradation of the cellulose fibers
  • Flowrate: 130mm/30 min. (water)
  • Medium thickness: 0.34mm
  • Widely used for electrophoresis, general chromatography, and blotting applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción 0.34 mm Whatman medium thickness 3 MM Chr paper
Dimensiones (L x An) 6 x 8 x 8 pulg (15.2 x 20.3cm)
Grosor de película 0.34 mm
Acabado Suave
Para utilizar con (aplicación) Para electroforesis, cromatografía general y aplicaciones de transferencia
Formato Lámina
Grado 3 MM Chr
Longitud (imperial) 6 x 8 pulg
Material Celulosa
Anchura (imperial) 8 pulg
Anchura (métrico) 20.3 cm
Caudal 130 mm/30 min
Longitud (métrico) 15.2 cm