Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Chr 31ET Whatman™
Click to view available options
Formato:
1000 hojas
Lámina
Rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1000
paquete de 25
Descripción
Celulosa pura producida a partir de línteres de algodón sin aditivos
- Grosor habitual: 0,50mm
- Caudal lineal habitual: 225 mm/30 min
- Superficie suave
- Se utiliza principalmente en electroforesis de moléculas grandes
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | El rollo de cromatografía Chr 31 ET está hecho de un papel extremadamente rápido de 0,50 mm ideal para electroforesis de moléculas grandes. |
| Dimensiones (L x An) | 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in) |
| Grosor de película | 0,5 mm |
| Acabado | Suave |
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis de moléculas grandes |
| Formato | Lámina |
| Grado | Chr de grado 31 ET |
| Material | Celulosa |
| Anchura (imperial) | 18,1 in |
| Anchura (métrico) | 46 cm |
| Mostrar más |