Learn More
Cytiva Membranas con surcos grabados de policarbonato Nuclepore™ de 25 mm
Código de producto. 11368964
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,015 μm
0,03 μm
0,05 μm
0,08 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,4 μm
0,6 μm
0,8 μm
1,0 μm
3 μm
5 μm
8 μm
10 μm
12 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11368964 1,0 μm paquete de 100
11318964 0,015 μm paquete de 100
11328964 0,03 μm paquete de 100
10342173 0,05 μm paquete de 100
11348964 0,08 μm paquete de 100
10062071 0,1 μm paquete de 100
11342885 0,2 μm paquete de 100
11352885 0,4 μm paquete de 100
11358964 0,6 μm paquete de 100
11362885 0,8 μm paquete de 100
11382885 5 μm paquete de 100
11388964 3 μm paquete de 100
11392885 8 μm paquete de 100
11378964 10 μm paquete de 100
11302895 12 μm paquete de 100
15 options
Código de producto. 11368964
Marca: Cytiva 110610
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro. Las membranas con surcos grabados de policarbonato Whatman™ Nuclepore™ de 25 mm combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro.Las membranas de policarbonato con surcos grabados Whatman™ Nuclepore™ de 25 mm combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Una quimiotaxia eficaz requiere un delicado equilibrio entre la adhesión y la migración celulares. Las membranas Nucleopore combinan polipropileno sin PVP con poros cilíndricos afilados y uniformes.
  • Ofrece un corte de tamaño de poro muy definido en el intervalo de submicrómetros, lo que permite la medición de deformidad de partículas y la captura de partículas extremadamente pequeñas
  • Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
  • Tratada con PVP para hacerla hidrófila.
  • Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras.
  • Alta resistencia química y buena estabilidad térmica para una amplia gama de tipos de muestras
  • Ceniza baja y uniforme y pesos tara bajos
  • Superficie plana y lisa para una alta visibilidad de las partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Policarbonato Nucleopore
Tamaño de poro 1,0 μm
Caudal Alto
Para utilizar con (aplicación) Microscopía de epifluorescencia, análisis ambiental, biología celular
Hidrofobicidad Hidrófilo
Diámetro (métrico) 25 mm