Learn More
Cytiva Papel para separación de fases desechable 1PS de Whatman™
Código de producto. 11340664
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 11340664
Marca: Cytiva 2200125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Crea un filtro hidrófobo que puede sustituir al embudo de separación en algunas aplicaciones. El papel para separación de fases desechable 1PS de Whatman™ está impregnado con silicona estable para permitir el paso de las fases de disolvente al mismo tiempo que retiene las fases acuosas.
Crea un filtro hidrófobo que puede sustituir al embudo de separación en algunas aplicaciones. El papel para separación de fases desechable 1PS de Whatman™ está impregnado con silicona estable para permitir el paso de las fases de disolvente al mismo tiempo que retiene las fases acuosas.
Pasa las fases de disolventes orgánicos más ligeras o más pesadas que el agua, pero retiene la fase de agua.
  • hidrófobos
  • Utilice un embudo cónico plegado
  • Desechables
  • Elimina la necesidad de lavar y secar embudos separatorios, contaminación cruzada
Información de órdenes
En círculos de 7 a 24 cm de diámetro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Fibra de vidrio/silicona
Para utilizar con (aplicación) Separación de fase líquida
N.° por paquete Paquete de 100
Tipo Papel separador
Volumen (imperial) 1,18 oz
Volumen (métrico) 35 mL
Diámetro (imperial) interior 4,92 in
Diámetro interior (métrico) 125 mm