Learn More
Cytiva Papel para separación de fases desechable 1PS de Whatman™
Descripción
Crea un filtro hidrófobo que puede sustituir al embudo de separación en algunas aplicaciones. El papel para separación de fases desechable 1PS de Whatman™ está impregnado con silicona estable para permitir el paso de las fases de disolvente al mismo tiempo que retiene las fases acuosas.
Pasa las fases de disolventes orgánicos más ligeras o más pesadas que el agua, pero retiene la fase de agua.
- hidrófobos
- Utilice un embudo cónico plegado
- Desechables
- Elimina la necesidad de lavar y secar embudos separatorios, contaminación cruzada
Información de órdenes
En círculos de 7 a 24 cm de diámetro.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Fibra de vidrio/silicona |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación de fase líquida |
| N.° por paquete | Paquete de 100 |
| Tipo | Papel separador |
| Volumen (imperial) | 10,14 oz |
| Volumen (métrico) | 300 mL |
| Diámetro (imperial) interior | 9,44 in |
| Diámetro interior (métrico) | 240 mm |