Learn More
Cytiva Membranas con surcos grabados de policarbonato Nuclepore™ Whatman™ de 19 mm
Código de producto. 11399004
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,03 μm
0,05 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,4 μm
0,8 μm
1,0 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11399004 0,03 μm paquete de 100
11309014 0,05 μm paquete de 100
11329014 0,1 μm paquete de 100
11339014 0,2 μm paquete de 100
11349014 0,4 μm paquete de 100
10026894 0,8 μm paquete de 100
11369014 1,0 μm paquete de 100
7 options
Código de producto. 11399004
Marca: Cytiva 800307
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro. Las membranas hidrófilas de policarbonato Whatman™ Nuclepore™ de 19 mm combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro.Las membranas hidrófilas de policarbonato Whatman™ Nuclepore™ de 19mm combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Una quimiotaxia eficaz requiere un delicado equilibrio entre la adhesión y la migración celulares. Las membranas Nucleopore combinan polipropileno sin PVP con poros cilíndricos afilados y uniformes.
  • Ofrece un corte de tamaño de poro muy definido en el intervalo de submicrómetros, lo que permite la medición de deformidad de partículas y la captura de partículas extremadamente pequeñas
  • Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
  • Tratada con PVP para hacerla hidrófila.
  • Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras.
  • Alta resistencia química y buena estabilidad térmica para una amplia gama de tipos de muestras
  • Ceniza baja y uniforme y pesos tara bajos
  • Superficie plana y lisa para una alta visibilidad de las partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Policarbonato
Tamaño de poro 0,03 μm
Caudal Alto
Hidrofobicidad Hidrófilo
Diámetro (métrico) 19 mm