Learn More
Cytiva Membranas con surcos grabados de policarbonato Nuclepore™ de 13 mm
Código de producto. 11338954
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,015 μm
0,1 μm
0,2 μm
0,4 μm
0,8 μm
1,0 μm
3 μm
5 μm
8 μm
10 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
11338954 3 μm paquete de 100
11378944 0,015 μm paquete de 100
11388944 0,1 μm paquete de 100
11398944 0,2 μm paquete de 100
11308954 0,4 μm paquete de 100
11312885 0,8 μm paquete de 100
11318954 1,0 μm paquete de 100
11348954 5 μm paquete de 100
11322885 8 μm paquete de 100
11328954 10 μm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11338954 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 110412
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro. Las membranas hidrófilas de policarbonato Whatman™ combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Fabricadas con película de policarbonato de alta calidad y surcos grabados para una precisión alta de tamaño de poro.Las membranas hidrófilas de policarbonato Whatman™ Nuclepore™ de 13mm combinan altos caudales y buena resistencia química y térmica con poros definidos con precisión, por lo que son adecuadas para microscopía, citología, parasitología y determinados análisis de aire y oceanografía.
Una quimiotaxia eficaz requiere un delicado equilibrio entre la adhesión y la migración celulares. Las membranas Nucleopore combinan polipropileno sin PVP con poros cilíndricos afilados y uniformes.
  • Ofrece un corte de tamaño de poro muy definido en el intervalo de submicrómetros, lo que permite la medición de deformidad de partículas y la captura de partículas extremadamente pequeñas
  • Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
  • Tratada con PVP para hacerla hidrófila.
  • Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras.
  • Alta resistencia química y buena estabilidad térmica para una amplia gama de tipos de muestras
  • Ceniza baja y uniforme y pesos tara bajos
  • Superficie plana y lisa para una alta visibilidad de las partículas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Policarbonato Nucleopore
Tamaño de poro 3 μm
Hidrofobicidad Hidrófilo
Tipo de membrana Pista grabada
Cantidad 100/paq.
Diámetro (métrico) 13 mm