Learn More
Cytiva Papel de cromatografía Whatman™ 1 Chr
Descripción
Garantiza una buena capacidad de absorción y una uniformidad en su la acción capilar, tan importante en las separaciones químicas.El papel de cromatografía Whatman™ 1 Chr también se utiliza habitualmente en la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
Celulosa pura fabricada en su totalidad a partir de línteres de algodón de la más alta calidad, sin aditivos de ningún tipo. Fabricado y probado específicamente para garantizar la capacidad de absorción en cromatografía y la uniformidad de su acción capilar, tan importante en las separaciones químicas.
- Grosor habitual: 0,18mm
- Caudal lineal: 130 mm/30 min
- Superficie lisa
- Para separaciones analíticas generales
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | El rollo de celulosa para cromatografía Chr 1 está hecho de un papel de 0,18 mm ideal para separaciones analíticas generales. |
| Dimensiones (L x An) | 46 x 57 cm (18,1 x 22,4 in) |
| Grosor de película | 0,18 mm |
| Acabado | Suave |
| Para utilizar con (aplicación) | Para separaciones analíticas generales |
| Formato | Lámina |
| Grado | Grado 1 Chr |
| Material | Celulosa |
| Anchura (imperial) | 18,1 in |
| Anchura (métrico) | 46 cm |
| Mostrar más |