Learn More
Cytiva Membranas de ésteres mezclados de celulosa Whatman™, tamaño de poro 1,2μm (ME 28)
Código de producto. 11325034
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. 11325034
Marca: Cytiva 10400821
Membranas de ésteres de celulosa mixta Cytiva Whatman de 1,2 um de tamaño de poro (ME 28), diámetro del filtro:47 mm; Tamaño de poro:0.2um.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de poro 1,2 μm
Diámetro (métrico) 100 mm
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • ||Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose