Learn More
Cytiva Membranas de ésteres mezclados de celulosa Whatman™,tamaño de poro 0,8μm (ME 27)
Descripción
- Material: éster de celulosa mixta
- Material (membrana): ME 27
- Tipo de filtro: Normal
- Tamaño de poro: 0,8 μm.
- Esterilizable en autoclave: sí
- Estéril: no estéril
- Punto de burbuja: 1,3 bar
- Caudal: 2,8 s/100 ml/12,5 cm² (a Δp = 0,9 bar)
- Caudal de gas: 11,6 s/100 ml/100 cmΔ (a p = 3 mbar)
- Para utilizar con (aplicación): Filtración, citología, control del aire, muestras acuosas para HPLC, ensayos biológicos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Punto de burbuja | 1,3 bar |
| Material | Éster de celulosa mixta |
| Material (membrana) | ME 27 |
| Tamaño de poro | 0,8 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Caudal | 2,8 s/100 ml/12,5 cm2 en Delta p equivale a 0,9 bar |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración, citología, control del aire, muestras acuosas para HPLC, ensayos biológicos |
| Caudal de gas | 11,6 s/100 ml a Delta p equivale a 3 mbar |
| Color de rejilla | Plano |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- ||Atención
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- H228-Sólido inflamable.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose