Learn More
Cytiva Membranas de ésteres mezclados de celulosa Whatman™,tamaño de poro 0,8μm (ME 27)
Código de producto. 11395014
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
50 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11395014 100 mm paquete de 50
11305024 25 mm paquete de 100
11325024 50 mm paquete de 100
3 options
Código de producto. 11395014
Marca: Cytiva 10400921
Whatman™ (ME 27) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration including clarification or sterilization of aqueous solutions, particulate analysis and removal, air monitoring, and microbial analysis.
  • Material: éster de celulosa mixta
  • Material (membrana): ME 27
  • Tipo de filtro: Normal
  • Tamaño de poro: 0,8 μm.
  • Esterilizable en autoclave: sí
  • Estéril: no estéril
  • Punto de burbuja: 1,3 bar
  • Caudal: 2,8 s/100 ml/12,5 cm² (a Δp = 0,9 bar)
  • Caudal de gas: 11,6 s/100 ml/100 cmΔ (a p = 3 mbar)
  • Para utilizar con (aplicación): Filtración, citología, control del aire, muestras acuosas para HPLC, ensayos biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Punto de burbuja 1,3 bar
Material Éster de celulosa mixta
Material (membrana) ME 27
Tamaño de poro 0,8 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 2,8 s/100 ml/12,5 cm2 en Delta p equivale a 0,9 bar
Para utilizar con (aplicación) Filtración, citología, control del aire, muestras acuosas para HPLC, ensayos biológicos
Caudal de gas 11,6 s/100 ml a Delta p equivale a 3 mbar
Color de rejilla Plano
Tipo de superficie Plain
Diámetro (imperial) 3,94 in
Diámetro (métrico) 100 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • ||Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose