Learn More
Cytiva Membranas de ésteres mezclados de celulosa Whatman™,tamaño de poro 0,8μm (ME 27)
Descripción
- Material: Mixed Cellulose Ester
- Material (Membrane): ME 27
- Filter Type: Plain
- Pore Size: 0.8 μm
- Autoclavable: Yes
- Sterility: Non-sterile
- Bubble Point: 1.3 bar
- Flow Rate: 2.8 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar)
- Gas Flow Rate: 11.6 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
- For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Punto de burbuja | 1,3 bar |
| Material | Éster de celulosa mixta |
| Material (membrana) | ME 27 |
| Tamaño de poro | 0,8 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Caudal | 2,8 s/100 ml/12,5 cm⊃ (a Δp = 0,9 bar) |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración, citología, control del aire, muestras acuosas para HPLC, ensayos biológicos |
| Caudal de gas | 11,6 s/100 ml a Delta p equivale a 3 mbar |
| Color de rejilla | Plano |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1