missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WH-4-023, MedChemExpress

Código de producto. 16465078
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16465078 10 mg 10 miligramos
16467797 5 mg 5 miligramos
16431317 50 mg 50 miligramos
16415816 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16465078

Marca: Medchem Express HY12299

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress WH-4-023 is a potent and selective dual Lck/Src inhibitor with IC50 of 2 nM/6 nM for Lck and Src kinase respectively; little inhibition on p38α and KDR.

WH-4-023 is a potent and selective dual Lck/Src inhibitor with IC50 of 2 nM/6 nM for Lck and Src kinase respectively

Especificaciones

Nombre del producto químico o material WH-4-023
CAS 837422-57-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H36N6O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo Dual LCK/SRC inhibitor
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (43.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1=C(C)C=CC=C1C)N(C2=CC=C(OC)C=C2OC)C3=NC(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)=NC=C3
Peso molecular (g/mol) 568.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.67
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.