missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

West Nile Virus Envelope Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30154277
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30154277 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30154277 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP306464CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

West Nile Virus Envelope Polyclonal antibody specifically detects West Nile Virus Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno West Nile Virus Envelope
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant WNV West Nile Virus Envelope (Accession#: ABA62343.1; Gln586-Ala705).
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.