Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer (EU IVD/CE-marked)
Código de producto. p-8410011 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
Modelo IVD Wellwash 1x12 (no disponible en EE. UU.)
Modelo IVD Wellwash 1x8 (no disponible en EE. UU.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
15311095 Modelo IVD Wellwash 1x12 (no disponible en EE. UU.) cada uno
15301095 Modelo IVD Wellwash 1x8 (no disponible en EE. UU.) cada uno
2 options
Fulfills IVD Directive 98/79/EC requirements, valid only in Europe. Not for in vitro diagnostics use in North America.
Código de producto. 15311095
Marca: Thermo Scientific™ 5165080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fulfills IVD Directive 98/79/EC requirements, valid only in Europe. Not for in vitro diagnostics use in North America.
Lave las placas de 96 pocillos firmemente con este lavador de tiras de microplacas fácil de usar y fiable para aplicaciones ELISA rutinarias.
Wash 96-well plates securely with the Thermo Scientific™ Wellwash™ Microplate Washer, an easy-to-use, reliable microplate-strip washer for routine ELISA applications. The Wellwash features a graphical user interface, local language versions and USB port for optimal ease-of-use and convenience.
Simplify your ELISA workflow by using our eGuide to see our complete portfolio for all your ELISA needs.
Características:
  • Gran pantalla en color y teclado para un uso fácil y cómodo.
  • Interfaz de usuario lógica e intuitiva para desarrollar protocolos rápidamente.
  • Software fácil de utilizar y con un aprendizaje mínimo para empezar a trabajar enseguida
  • Los frascos no presurizados son seguros de utilizar
  • Sensores de nivel de líquido tanto en el frasco lavador como el de residuos para mayor seguridad.
  • Función de cebado automático que garantiza la seguridad del funcionamiento.
  • La cubierta antiaerosol evita la aerosolización de enfermedades infecciosas.
  • El sensor de placas detecta si se han colocado placas.
  • Wellwash se ha diseñado para eliminar eficazmente el exceso de líquido de los pocillos.
  • Los bajos volúmenes residuales ofrecen un rendimiento de lavado óptimo y resultados de ensayo fiables.
Incluye:
1 frasco de lavado de 2 l, 1 frasco para desechos de 2 l, 1 cabezal de lavado de 8 l y tapa para aerosoles
Recomendada para:
Ensayos basados en ELISA
Garantía: 1 año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud < 5 % a 300 μl
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Conexiones USB
Capacidad del frasco de lavado/desechos 1
Frascos Frasco de lavado de 2 litros, frasco para desechos de 2 litros
Precisión < 3 % (CV) a300 μl (placa de 96 pocillos)
Volumen de dispensación De 50 to 400 μL
Cabezales de lavado 1 x 12
Tipos de placas Placas de 96 pocillos
Volumen residual < 2 μl
Peso (métrico) 8 kg
Volumen de lavado De 50 to 1000 μL
Pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) Ensayos basados en ELISA
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo Modelo IVD Wellwash 1x12 (no disponible en EE. UU.)
Lavado de células No
Incluye 1 cabezal de lavado de 12 vías, 1 frasco de lavado de 2 l, 1 frasco de lavado de 2 l, tapa para aerosol
Anchura (imperial) 15,2 in
Anchura (métrico) 385 mm
Altura (imperial) 13,6 in
Altura (métrico) 345 cm
Fondo (imperial) 9,4 in
Fondo (métrico) 240 mm
Interfaz de automatización No
Peso (imperial) 17,6 lb
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, de 50/60 Hz
Tensión De 100 a 240 V
Volumen de cebado De 5 a 100 ml
Mostrar más Mostrar menos
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement. Fulfills IVD Directive 98/79/EC requirements, valid only in Europe. Not for in vitro diagnostics use in North America.