Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios para placas de pocillos
Descripción
Selle de forma eficaz todos los formatos de microplacas para minimizar la evaporación y proteger las muestras de la contaminación y los vertidos, garantice un sellado uniforme y fiable en todos los formatos de microplacas con este aplicador manual fácil de usar y mejore de manera significativa los tiempos de secado en comparación con los métodos estándar. Además, elimine la mayor parte de disolventes de cromatografía en solo unos minutos con los sencillos concentradores de muestras de 96 pocillos.
Concentradores de muestrasElimine la mayor parte de disolventes de cromatografía en cuestión de minutos. Los concentradores de muestras Thermo Scientific™ WebSeal son fáciles de utilizar y mantener, además de permitir una evaporación rápida y sencilla desde las microplacas de 96 pocillos, lo que supone tiempos de secado mucho más rápidos que con los métodos estándar, como hornos de vacío o centrífugas. Estos evaporadores ofrecen importantes ventajas en la capacidad de procesamiento a los laboratorios que desean acelerar la preparación de las muestras de microplacas. En función de sus requisitos de capacidad de procesamiento, elija el concentrador MiniVap, que funciona manualmente, o el UltraVap, que es programable y compatible con robots.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Línea de productos | Webseal |
| Color | Clear |
| Tipo de producto | Vial de placa de microtitulación |
| Para utilizar con (equipo) | Microplacas de titulación de 96 pocillos |
| Material | Vidrio |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | 100 μL |
| Volumen total del pocillo (métrico) | 100 μl |
| Forma del pocillo | Base plana (pocillo F) |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.