Learn More
Welch™ Bomba de vacío con pistón de uso general WOB-L™: modelo 2581
Código de producto. 10385822 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Caudal:
2,9 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
10385822 2,9 l/min cada uno
1 options
Código de producto. 10385822
Marca: Welch™ U2581C50
Includes
Corte de lectura con indicador cómodo, válvula de ajuste de presión, tarro separador protector, enchufe europeo (Schuko)
Para aplicaciones que no son químicas
El pistón de balanceo se tambalea, lo que proporciona una resistencia del aire en la carrera ascendente ampliando la junta de teflón en el pistón y aumenta su eficiencia para la acción de balanceo.
  • Bomba seca sin aceite accionada por pistón WOB-L
  • Rosca NPT de entrada/escape: 1/4
modelo 2581
  • /Desplazamiento de aire libre: CFM (l/min) a 60 Hz: 3,5 (100); m2/h a 50 Hz: 4,9 (83)
  • Presión máxima: 5 torr (6,7 mbar)
  • Vacío máximo en Hg: 29,8
  • Motor: 0,3 hp (250 w)
  • Para el bombeo de vapores de soluciones acuosas, incluidos tampones, pero no para vapores ácidos, básicos u orgánicos o gases
  • Las unidades de 50 Hz se suministran con marcado CE
Filtración en vacío, estufa de vacío, bomba de vacío preliminar/cámara de vacío; desecación; aspiración; automatización; cultivo celular; caja de guantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caballos de fuerza 0,3 hp
Peso con embalaje (imperial) 27,5 lb
Peso con embalaje (métrico) 12,5 kg
Incluye Corte de lectura con indicador cómodo, válvula de ajuste de presión, tarro separador protector, enchufe europeo (Schuko)
Certificaciones/conformidad CE
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Modelo 2581
Peso (imperial) 24,5 lb
Peso (métrico) 11,1 kg
Caudal 2,9 l/min
Para utilizar con Filtración de vacío, estufa de vacío, bomba de vacío preliminar/cámara de vacío, desecación, aspiración, automatización, cultivo celular
Frecuencia 50 Hz
Altura total (imperial) 12 pulg
Altura global (métrico) 30,5 cm
Longitud global (imperial) 17 pulg
Longitud global (métrico) 43,2 cm
Anchura total (imperial) 7,5 in
Tipo de bomba Bomba de vacío
Presión máxima 6,7 mbar
Tensión 230 V