Learn More
Welch™ Sistema de vacío con limpieza automática
Código de producto. p-159218 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Amperaje:
0,75 A
Frecuencia:
50 Hz
Modelo:
2025
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Amperaje Frecuencia Modelo Tensión unitSize
10229801 0,75 A 50 Hz 2025 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 10229801
Marca: Welch™ 202503
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sistemas completos de vacío seco sin aceite para rotavapores y concentradores
Los sistemas de vacío con diafragma de PTFE resistente a la corrosión permiten un control y una eficiencia de evaporación excelentes. Conserve la muestra y ahorre tiempo con una extracción de disolventes rápida y controlada de matraces de hasta 5 l. Utilice los modelos de 2 torr para una extracción rápida de DMF.
El modelo programable 2028 permite el control autónomo para hasta cinco métodos de vacío/tiempo para 2 muestras de disolvente.
  • La purga de limpieza automática mantiene la eficiencia y amplía la vida útil del diafragma
  • Desplazamiento de aire libre: 35 l/min (1.2 CFM)
  • El interruptor de lastre incremental permite una respuesta rápida a la ebullición violenta y la formación de espuma
  • Los separadores de admisión y escape protegen la bomba y el aire del laboratorio frente a los contaminantes
  • Seleccione el modelo de 9 torr para presión barométrica hasta 120 °C; el modelo de 2 torr para una presión barométrica hasta 160 °C
Información de órdenes
Dimensiones: 34.5 de L x 30.5 de An x 28.1 de Al cm (13.62 x 12 x 11.3 pulg). Peso neto: 13.6 kg (30 lb)
Certifications
CE y CSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caballos de fuerza 0.2 hp
Peso con embalaje (imperial) 36 lb.
Peso con embalaje (métrico) 16.4 kg
Amperaje 0,75 A
Certificaciones/conformidad CE y CSA
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Material PTFE
Modelo 2025
Peso (imperial) 30 lb.
Peso (métrico) 13.6 kg
Caudal 35 l/min
Frecuencia 50 Hz
Altura total (imperial) 11.3 pulg
Altura global (métrico) 28.7 cm
Longitud global (imperial) 13.6 pulg
Longitud global (métrico) 34.5 cm
Anchura total (imperial) 12 in
Tensión 230 V