Learn More
Welch™ Bomba de vacío seco Gemini™: modelo 2060
Código de producto. 11786099 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V/50 Hz
Frecuencia:
50 Hz
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Requisitos eléctricos Frecuencia Tensión unitSize
11786099 230 V/50 Hz 50 Hz 230 V cada uno
1 options
Not recommended for use with strong acids or bases. For organic fume applications, check for chemical compatibility with Viton™. Not recommended for rotary evaporator, concentrator or vacuum oven applications.
Products in this grouping may have voltages other than the standard US 110/115V. Please review and confirm your selection before completing your order. Some of these products may not be returned.
Código de producto. 11786099 Proveedor Welch™ N.º de proveedor 2060C02
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Not recommended for use with strong acids or bases. For organic fume applications, check for chemical compatibility with Viton™. Not recommended for rotary evaporator, concentrator or vacuum oven applications.
Products in this grouping may have voltages other than the standard US 110/115V. Please review and confirm your selection before completing your order. Some of these products may not be returned.
Includes
Adaptador de CA/CC, adaptador para el coche
Bombas económicas y portátiles con resistencia química avanzada
Ideal para aplicaciones de filtración/desgasificación de productos orgánicos mediante soluciones acuosas, determinados disolventes y ácidos y bases de pH moderado. Los componentes húmedos de alto rendimiento no se corroen. Uso en laboratorio o sobre el terreno.
  • Ligera, compacta y portátil.
  • Sin aceite.
  • Piezas húmedas resistentes a productos químicos (cabezales PARA y tubos, válvulas y diafragmas Viton™).
Incluye regulador y medidor de vacío con dial para un ajuste preciso del vacío
Filtración, aspiración, desgasificación y desecación.
Información de órdenes
DC car adapter is included for field use (Part No. 1431B).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caballos de fuerza 0,008 hp
Peso con embalaje (imperial) 13 lb
Peso con embalaje (métrico) 5,9 kg
Incluye Adaptador de CA/CC, regulador y medidor de vacío con dial
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Modelo 2060
Tipo de tapón Europeo (Schuko)
Peso (imperial) 11 lb
Peso (métrico) 4,98 kg
Caudal 13 l/min
Frecuencia 50 Hz
Altura total (imperial) 8,5 in
Altura global (métrico) 21,6 cm
Longitud global (imperial) 9,25 in
Longitud global (métrico) 23,5 cm
Anchura total (imperial) 7,25 in
Presión máxima 266 mbar
Tensión 230 V