Includes
Adaptador de CA/CC, adaptador para el coche
Ideal para aplicaciones de filtración/desgasificación de productos orgánicos mediante soluciones acuosas, determinados disolventes y ácidos y bases de pH moderado. Los componentes húmedos de alto rendimiento no se corroen. Uso en laboratorio o sobre el terreno.
- Ligera, compacta y portátil.
- Sin aceite.
- Piezas húmedas resistentes a productos químicos (cabezales PARA y tubos, válvulas y diafragmas Viton™).
Vacío fijo.
Aplicaciones:
Filtración, aspiración, desgasificación y desecación.
Información de órdenes
DC car adapter is included for field use (Part No. 1431B).
Especificaciones
Especificaciones
| Caballos de fuerza | 0,005 hp |
| Peso con embalaje (imperial) | 7 lb |
| Peso con embalaje (métrico) | 3,2 kg |
| Incluye | Adaptador de CA/CC |
| Requisitos eléctricos | 230 V/50 Hz |
| Modelo | 2050 |
| Tipo de tapón | Europeo (Schuko) |
| Peso (imperial) | 5,3 lb |
| Peso (métrico) | 2,3 kg |
| Caudal | 8,5/ l/min |
| Mostrar más |