Descripción
Para su uso en bombas de alto vacío DuoSeal
Para su uso en bombas de alto vacío DuoSeal. 4,5 l (1 gal). El aceite fraccionado especialmente tiene propiedades que permiten un rendimiento máximo para las bombas DuoSeal
- Baja presión de vapor
- Alta viscosidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Aceite para bomba de vacío |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporciona la lubricación que ayuda a garantizar la durabilidad de la famosa bomba DuoSeal™ y garantizar el máximo rendimiento de vacío |
| Para utilizar con (equipo) | Bombas accionadas por correa DuoSeal™ |
| Cantidad | 1 unidad |
| Volumen (imperial) | 1 gal |
| Volumen (métrico) | 3,78 L |