Learn More
Welch™ Estaciones compactas de vacío por filtración/aspiración: Adaptadores
Acumulan residuos líquidos de forma segura y sencilla. Los sistemas de aspiración impiden la ingesta de líquidos que provoca un error en la bomba de vacío.
117.66€
Especificaciones
Para utilizar con | Estación compacta de vacío por filtración/aspiración Welch |
---|
Código de producto | Marca | Tipo de bomba | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de bomba | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10412163
|
Welch™
828852-03 |
Adaptador, 8 canales | Acero inoxidable |
117.66€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Diseño resistente a la lejía para prolongar la vida de servicio
- Monitorización continua del nivel de vacío con dial indicador de vacío
- Utiliza una bomba de vacío de pistón WOB-L
Recomendada para la aspiración de soluciones acuosas y con lejía y no para gases y vapores ácidos, básicos u orgánicos
Especificaciones
Estación compacta de vacío por filtración/aspiración Welch |