Learn More
Zwiebel™ Juego de pesos
Descripción
- Acabado de espejo pulido
- Forma cilíndrica
- Caja de polipropileno con pinza
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pesa para calibración |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración Cofrac |
| Descripción | Serie F1 |
| Material | Acero inoxidable antimagnético |
| Material del envase | Polipropileno |
| Peso (métrico) | 210 g en total |
| Forma | Cilíndrico |
| Incluye | La caja incluye una pinza |