Learn More
Zwiebel™ Juego de pesos
Código de producto. 11890942
Click to view available options
Peso (métrico):
1110 g en total
210 g en total
6110 g en total
Descripción:
Serie E2
Serie F1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11890942
Marca: Zwiebel™ PBI5683L
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas según los estándares más exigentes. El juego de pesas de Zwiebel™ es una herramienta de medición precisa.
  • Acabado de espejo pulido
  • Forma cilíndrica
  • Caja de polipropileno con pinza
Especificaciones
Tipo de producto Pesa para calibración
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración Cofrac
Descripción Serie F1
Material Acero inoxidable antimagnético
Material del envase Polipropileno
Peso (métrico) 210 g en total
Forma Cilíndrico
Incluye La caja incluye una pinza