Learn More
Zwiebel™ Juego de pesos
Descripción
- Pesa de calibración de acero inoxidable
- Se entrega con un certificado de calibración que garantiza la trazabilidad/conformidad con la OIML R111
- Se suministra individualmente o en un juego, en una caja de plástico o en una caja de madera
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pesa para calibración |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración Cofrac |
| Descripción | Serie F1 |
| Material | Acero inoxidable antimagnético |
| Material del envase | Polipropileno |
| Peso (métrico) | 1110 g en total |
| Forma | Cilíndrico |
| Incluye | La caja incluye una pinza |