Learn More
Sartorius Juego de pesas
Código de producto. 16353136 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 10 kg
De 1 mg a 1 kg
De 1 mg a 200 g
Clasificación:
OIML E2
OIML F1
OIML F2
OIML M1
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Peso (métrico) Clasificación unitSize
16353136 De 1 g a 1 kg OIML F1 1 set
17757787 De 1 mg a 200 g OIML F1 cada uno
17779908 De 1 mg a 200 g OIML M1 cada uno
17777787 De 1 mg a 1 kg OIML E2 cada uno
17767787 De 1 mg a 1 kg OIML F1 cada uno
16343136 De 1 mg a 1 kg OIML M1 1 set
16363136 De 1 g a 10 kg OIML F2 1 set
7 options
Código de producto. 16353136
Marca: Sartorius YCS3161302
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El juego de pesas incluye pesas con perilla altamente resistentes a la corrosión que están muy pulidas e incluyen un estuche.
  • Conjunto de pesas de 1 mg a 10 kg
    • Conjunto de pesas E2
      • Hasta 500 mg como pesas de alambre
      • Material: Acero especial, no magnetizable, densidad de 8,0 g/cm3
    • Conjunto de pesas F1
      • Hasta 500 mg de pesas de láminas
      • Material: Aluminio, densidad de 2,7 g/cm3
      • Pesas de láminas de 1 a 5, alpaca, densidad de 8,7 g/cm3
      • Pesas de láminas de 10 a 500 mg, acero especial, no magnetizable, densidad de 8,0 g/cm3
    • Conjunto de pesas M1
      • Hasta 500 mg de pesas de láminas
      • Material: Aluminio, densidad: 2,7 g/cm3
      • Pesas de láminas de alpaca: 8,7 g/cm3
      • Pesas de láminas de 10 a 500 mg, latón galvanizado
  • Embalaje de las pesas: Hasta 20 g en una caja de plástico, desde 50 g y más en un maletín de madera
  • De 1 kg y más, se suministra además con guantes
  • Conjuntos de pesas de servicio en un maletín de transporte de plástico
  • Certificado DAkkS incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Masa de calibración
Certificaciones/conformidad Certificado DAkkS
Peso (imperial) 22,05 lb
Clasificación OIML F1
Material Aluminio
Peso (métrico) De 1 g a 1 kg
Densidad Aluminio: 2,7 g/cm3, alpaca: 8,7 g/cm3, acero: 8,0 g/cm3