Descripción
La pesa de clase M1 es adecuada para el ajuste, comprobación y calibración de las básculas comerciales (clase III) y para el control de calidad de conformidad con DIN EN ISO 9001ff para básculas con menos de 30.000 pasos. Se utilizan para la trazabilidad de pesas de clase M2 de OIML e inferiores. El error máximo admisible a partir del valor nominal en 1 kg es de ±50 mg.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pesa para calibración |
| Descripción | Juego de pesas, 1 kg - 1 g, OIML M1 |
| Clasificación | Pesas M1 de OIML. |
| Peso (métrico) | De 1 g a 1 kg |
| Forma | Cilíndrico |
| Tolerancia | Cumplir o superar las tolerancias M1 de OIML. |
| Para utilizar con (aplicación) | ajuste, comprobación y calibración de las básculas comerciales (clase III) y de las pesas de clase M2 (e inferiores) |
| Incluye | Juego de pesas M1 de 1 g - 1000 g de acero inoxidable / latón niquelado en caja de plástico |
| Cantidad de embalaje | 15 pesos/paquete |