Learn More
Sartorius™ Horquilla para pesas
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Pesa de 1 kg
Pesa de 2 kg
Pesa de 500 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Evite daños en la superficie de las pesas |
| Para utilizar con (equipo) | Pesa de 1 kg |