Descripción
- Cuchara independiente, ideal para usar con básculas
- 316L Acero inoxidable
- Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Fabricación libre de grietas
- Acabado satinado
- Mango robusto
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Navecilla |
| Tipo | Cuchara de pesaje |
| Longitud (métrico) | 320 mm |
| Anchura (métrico) | 110 mm |