Especificaciones
| Descripción | Papeles para pesaje |
| Longitud (imperial) | 4 in |
| Longitud (métrico) | 10,2 cm |
| Material | Papel |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Anchura (métrico) | 10,2 cm |
| Tipo de producto | Weighing Paper |
| Forma | Square |