Learn More
Lenz Laborglasintrumente Frascos de pesaje con tapón NS
Código de producto. 10559571
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
70 mL
80 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10559571 5 mL paquete de 6
15300885 80 mL paquete de 6
10028830 70 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10559571 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05560002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con tapón NS intercambiable
  • Con etiqueta de inscripción, con tamaño fundido (mm) y capacidad (ml) fusionados
  • Disponibles en perfil alto o bajo
  • Tapón: DURAN™, frasco fabricado con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 mL