missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Afora™ Frascos de pesaje

Código de producto. 11956569
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
28 mm
34 mm
38 mm
44 mm
46 mm
50 mm
65 mm
75 mm
90 mm
Junta cónica estándar:
29/12
40/10
45/12
55/15
80/18
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Junta cónica estándar unitSize
11956569 90 mm 80/18 cada uno
11996529 34 mm 29/12 cada uno
11976539 50 mm 45/12 cada uno
11916539 28 mm 29/12 cada uno
11956559 46 mm 40/10 cada uno
11916549 44 mm 45/12 cada uno
11906569 65 mm 55/15 cada uno
11996539 44 mm 45/12 cada uno
11936559 38 mm 40/10 cada uno
11936569 75 mm 80/18 cada uno
10 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11956569

Brand: Afora™ 5215/803

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Specifications

Descripción Cuerpo
Cantidad Paquete de 1
Junta cónica estándar 80/18
Altura (métrico) 45 mm
Tipo de producto Frasco de pesaje
Diámetro (métrico) 90 mm
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.