Learn More
KARTELL Frasco de pesaje
Description
- Reduzca la corrección de la tara con estos frascos translúcidos, reutilizables, esterilizables en autoclave y ligeros.
- Tapas herméticas a presión incluidas
- Muy resistente al ataque por ácidos
- No tiene hombros internos para permitir el uso de espátulas
- Las tapas se pueden apretar para facilitar el vertido
- Retire la tapa antes de esterilizar en autoclave
- APTO PARA ALIMENTOS.
- MATERIAL: PP
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 360 mL |
| Color | Clear |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 10 pcs. |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Desechables | Reutilizable |
| Forma | Cilíndrico |
| Fit for Purpose | Certified Quality |
| Tipo de producto | Frasco de pesaje |
| Show More |