Descripción
Diseñado para capturar datos de dispositivos Sartorius en aplicaciones de Windows, específicamente Microsoft Excel. Sartorius™ Wedge for Windows se conecta a la mayoría de los dispositivos serie o USB y TCPWedge se conecta a la mayoría de los dispositivos en red.
- Elimine los errores de introducción manual de datos
- Registre datos de varios dispositivos simultáneamente
- Capture datos en tiempo real en cualquier aplicación de Windows
- Analice y filtre los datos para que coincidan con sus requisitos
- 100 % preciso, fiable y conforme
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Programas de captura WinWedge y TCPWedge |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de Windows, Microsoft Excel |
| Para utilizar con (equipo) | Dispositivos Sartorius |