Learn More
Thermo Scientific™ Alfombrillas WebSeal™ (resistentes al alcohol), cuadradas
Descripción
Alfombrillas Thermo Scientific WebSeal (resistentes al alcohol), cuadradas, cantidad:50, transparente, EVA
Excelente compatibilidad química y térmica
- Resistente a los disolventes con una excelente compatibilidad química
- Se pueden esterilizar en autoclave a calor seco y pueden soportar temperaturas incluso de -80 °C
- Su tamaño permite apilar las placas con seguridad sin necesidad de un brazo robótico
- Las alfombrillas precortadas ofrecen una mejor perforabilidad y una formación de vacío reducida
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Solvent Or Alcohol Resistant | No |
| Material | Silicona |
| Esterilidad | No estéril |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.° por paquete | 5 |
| Diámetro del enchufe | 8 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC, UHPLC, GC |
| Precortados | Sí |
| Línea de productos | WebSeal |
| Mostrar más |