Learn More
Thermo Scientific™ Kits de placas de 96 pocillos WebSeal™ con tapones individuales
Código de producto. 15122799
Change view
Click to view available options
Volumen total del pocillo (métrico):
200 μl
400 μl
1000 μl
1200 μl
Tapa:
Septos con tapón de PE
Silicona/PTFE, 45° Septa
Silicona/PTFE, precortado 45° Septa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen total del pocillo (métrico) Tapa unitSize
15122799 1200 μl Silicona/PTFE, 45° Septa cada uno
15102799 200 μl Silicona/PTFE, precortado 45° Septa cada uno
15112799 400 μl Silicona/PTFE, precortado 45° Septa cada uno
15132799 1200 μl Silicona/PTFE, precortado 45° Septa 1 PCS
15142799 1000 μl Septos con tapón de PE cada uno
5 options
Código de producto. 15122799
Marca: Thermo Scientific™ 60180K202
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación de viales antes de usarlos gracias a los kits de placas de 96 pocillos que incluyen viales sellados con tapones individuales.
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación de viales antes de usarlos gracias a los kits de placas de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal™ con tapones individuales. Estos kits listos para su uso y compatibles con todos los muestreadores automáticos configurados para 96 pocillos se componen de una completa selección de microplacas de 96 pocillos y viales de vidrio con septos y tapones precolocados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Silicona/PTFE, 45° Septa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 1 paq.
Línea de productos Webseal
Color Transparente
Tipo de producto Kit de placas insertadas de vidrio con tapones individuales
Material Silicona/PTFE, Vidrio, Glass
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 1000 μl
Volumen total del pocillo (métrico) 1200 μl
Forma del pocillo Redondo
Incluye Vial: 60180-V110; tapón: 60180-C102
N.° por paquete 1
Perfil Redondo
Cantidad 1/paq.
Diseño del pocillo Pocillo cuadrado
Altura (métrico) 45,9 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,6 mm