Learn More
Thermo Scientific™ Kits de placas de 96 pocillos WebSeal™ con tapones individuales
Description
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación de viales antes de usarlos gracias a los kits de placas de 96 pocillos Thermo Scientific™ WebSeal™ con tapones individuales. Estos kits listos para su uso y compatibles con todos los muestreadores automáticos configurados para 96 pocillos se componen de una completa selección de microplacas de 96 pocillos y viales de vidrio con septos y tapones precolocados.
Specifications
Specifications
| Formato | Estándar |
| Tapa | Silicona/PTFE, precortado 45° Septa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | En envase individual |
| Línea de productos | Webseal |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Kit de placas insertadas de vidrio con tapones individuales |
| Material | Silicona/PTFE, Vidrio, Glass |
| Volumen del pocillo (métrico) | 100 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.