missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WDR6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | WDR6 |
|---|---|
| Concentración | 0.25 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16830055
|
Proteintech
20508-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16820055
|
Proteintech
20508-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
WDR6 is a member of the WD repeat protein family. WD repeats are minimally conserved regions of approximately 40 amino acids typically bracketed by gly-his and trp-asp (GH-WD), which may facilitate formation of heterotrimeric or multiprotein complexes. Members of this family are involved in a variety of cellular processes, including cell cycle progression, signal transduction, apoptosis, and gene regulation.Especificaciones
| WDR6 | |
| Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Q5XFW6, Q99ME2, Q9NNW5 | |
| 11180, 301007, 83669 | |
| WDR6 Fusion Protein Ag14316 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| WDR6 |
| 0.25 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| WD repeat containing protein 6, WD repeat domain 6, WDR6 | |
| Wdr6 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto