Learn More
WDR4 Monoclonal Antibody (OTI4G1), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17510092
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17510092 30 μL 30 microlitros
17590082 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17510092
Marca: Origene Technologies TA503815S
Mouse Monoclonal Antibody
WDR4 Monoclonal antibody specifically detects WDR4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Especificaciones
Antígeno WDR4
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4G1
Concentración 1.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Katnb1
N.º de referencia del gen Q9BVA0
Alias de gen AI415180; AI448349; D530049K22Rik; hWH; mWH; Protein Wuho homolog; TRM82; TRM82 tRNA methyltransferase 82 homolog; TRMT82; tRNA (guanine-N(7)-)-methyltransferase non-catalytic subunit WDR4; tRNA (guanine-N(7)-)-methyltransferase subunit WDR4; WD repeat domain 4; WD repeat-containing protein 4; WD40 repeat protein 4; WDR4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human KATNB1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10300
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1