missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WAY 316606, MedChemExpress

Código de producto. p-200100816
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16464208 10 mg 10 miligramos
16436927 5 mg 5 miligramos
16415166 100 mg 100 miligramos
16400557 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16464208

Marca: Medchem Express HY10858

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress WAY 316606 is an inhibitor of the secreted protein sFRP-1, an endogenous antagonist of the secreted glycoprotein Wnt. The affinity of WAY-316606 for sFRP-1 is determined using the FP binding assay with IC50 of 0.5 μM.

WAY 316606 is an inhibitor of the secreted protein sFRP-1, an endogenous antagonist of the secreted glycoprotein Wnt. The affinity of WAY-316606 for sFRP-1 is determined using the FP binding assay with IC50 of 0.5 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material WAY 316606
CAS 915759-45-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19F3N2O4S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (222.98 mM)
SMILES O=S(C1=CC(S(=O)(C2=CC=CC=C2)=O)=CC=C1C(F)(F)F)(NC3CCNCC3)=O
Peso molecular (g/mol) 448.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.48
Porcentaje de pureza 98.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.