missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WAY-151932, MedChemExpress

Código de producto. p-200100845
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16467758

Marca: Medchem Express HY19381

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress WAY-151932 is a vasopressin V2-receptor agonist with IC50 of 80.3 nM and 778 nM in human-V2 binding and V1a binding assay.

WAY-151932 is a vasopressin V2-receptor agonist with IC50 of 80.3 nM and 778 nM in human-V2 binding and V1a binding assay.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material WAY-151932
CAS 220460-92-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H19ClN4O
Cantidad 10 mg
Sinónimo VNA-932 WAY-VNA 932
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (496.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(N2N=C(C)C=C2)C=C1Cl)N3CC4=CC=CN4CC5=CC=CC=C53
Peso molecular (g/mol) 402.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.88
Porcentaje de pureza 99.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado