Learn More
Eppendorf™ Divisores de cajas para congelador revestidas de cera
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Recubierto de cera |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Divisor de caja |
| Para utilizar con (aplicación) | Caja para congelador de temperatura ultrabaja |
| Para utilizar con (equipo) | Cajas de almacenamiento de cartón para congeladores |
| Admite | 64 Tubos |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Conjunto de tubos | 8 x 8 |