Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - PVC
Código de producto. 17373241
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,13 mm
0,19 mm
0,25 mm
0,38 mm
0,5 mm
0,63 mm
0,76 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,29 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
1,85 mm
2,54 mm
2,79 mm
Color:
Amarillo
Amarillo/azul
Azul/azul
Blanco
Gris/gris
Morado/blanco
Morado/naranja
Naranja/Verde
Naranja/amarillo
Naranja/azul
Naranja/blanco
Naranja/negro
Naranja/rojo
Negro/negro
Rojo/rojo
Verde/verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Color unitSize
17373241 0,13 mm Naranja/negro paquete de 12
17897953 0,19 mm Naranja/rojo paquete de 12
10782866 0,38 mm Naranja/Verde cada uno
17383241 0,25 mm Naranja/azul paquete de 12
17807963 0,5 mm Naranja/amarillo paquete de 12
10510176 0,63 mm Naranja/blanco cada uno
13480017 1,02 mm Blanco paquete de 12
17827963 0,76 mm Negro/negro paquete de 12
17867953 1,14 mm Rojo/rojo paquete de 12
17847963 1,29 mm Gris/gris paquete de 12
14855171 1,42 mm Amarillo paquete de 12
17887963 1,65 mm Azul/azul paquete de 12
12772517 1,52 mm Amarillo/azul paquete de 12
13440907 1,85 mm Verde/verde paquete de 12
17897963 2,54 mm Morado/naranja paquete de 12
12782517 2,79 mm Morado/blanco paquete de 12
16 options
Código de producto. 17373241
Marca: Watson-Marlow 981.0013.000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life
  • For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
  • Can be used with any multichannel cartridges
  • Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0.005 in.
Diámetro interior (métrico) 0,13 mm
Material PVC
Grosor (imperial) 0.03 in.
Grosor (métrico) 0.8 mm
Para utilizar con 323S/MC peristaltic pump
Tamaño de los tubos 0.13mm
Caudal 0.76 to 53 (four roller pump), 0.51 to 36 (eight roller pump)mL/min.
Color Naranja/negro
Tipo de producto Pump Tubing