Learn More
Fisherbrand™ Termómetro resistente al agua Traceable
Código de producto. p-2371271 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Báscula:
Fahrenheit
Diámetro de la sonda (imperial):
0,12 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Báscula Diámetro de la sonda (imperial) unitSize
15213986 Fahrenheit 0,12 in 1 PCS
1 options
Código de producto. 15213986
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Certificado trazable, pila de óxido de plata de 1,5 V, imán, ventosa y Velcro™. (La ventosa se puede usar para montar la sonda de acero inoxidable)
Termómetros de bolsillo, digitales y resistentes al agua. El termómetro resistente al agua Fisherbrand con carcasa resistente a impactos ayuda a que la sonda y el cable de 10 pies funcionen con precisión incluso cuando ambos están bajo agua. Ideal para zonas húmedas.
  • Los dígitos de la pantalla LCD de 1/4 pulgadas de altura se pueden leer fácilmente de un vistazo
  • La pantalla LCD funciona en entornos por encima de la temperatura de congelación
  • Disponible en modelos Fahrenheit o Celsius
Información de órdenes
El intervalo es de -58 a 572 °F o -50 a 300 °C con una resolución de 0.1° y una precisión de ±1 °C. Dimensiones del estuche: 1 3/4 x 1/2 pulg. Longitud de la sonda: 5 pulg
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,12 in
Diámetro de la sonda (métrico) 3.05 mm
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios húmedos, zonas de lavado y prácticamente todas las aplicaciones de campo
Incluye Certificado trazable, pila de óxido de plata de 1,5 V, imán, ventosa y Velcro™. (La ventosa se puede usar para montar la sonda de acero inoxidable)
Longitud del cable (imperial) 120 in
Longitud de la sonda (imperial) 4,5 in
Longitud (métrico) 19 cm
Longitud del cable (métrico) 304,8 cm
Longitud de la sonda (métrico) 137,16 cm
Material Plástico ABS
Resolución 0,1 °
Peso (imperial) 1,5 oz
Peso (métrico) 40 g
Tipo de producto Waterproof Thermometer
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 572°F)
Calibrated Sí
Batería, tipo Silver Oxide
Exactitud ±1°F
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 9 cm
Báscula Fahrenheit