Learn More
Testo™ Sonda de penetración/inmersión impermeable
Código de producto. 10513261
Change view
Click to view available options
Tiempo de respuesta:
7 s
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tiempo de respuesta unitSize
10513261 7 s 1 PCS
1 options
Código de producto. 10513261
Marca: Testo™ 0602 1293
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta sonda para una gran variedad de aplicaciones. Las sondas de inmersión/penetración impermeables Testo™ garantizan la medición rápida de la temperatura en medios líquidos y semisólidos.
  • Termopar tipo K
  • Tiempo de respuesta de 7 segundos
  • Resistente al agua.
  • Intervalo de medición: De -60 a +400 °C
Especificaciones
Incluye Sonda de inmersión/penetración, varilla de sonda de 5 (diám.) x 114 mm (L), punta de varilla de sonda de 3,7 (diám.) x 50 mm (L), intervalo de medición de –60 a 400 °C, tiempo de respuesta de 7 s, resistente al agua, con cable fijo de 1,2 m (L)
Certificaciones/conformidad EN 60584-2
Tiempo de respuesta 7 s