Learn More
Tempshield™ Guantes resistentes al agua Cryo-Grip™
Código de producto. 16002212
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Modelo:
Codo
Hombro
Longitud hasta la mitad del antebrazo
Muñeca
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño Modelo unitSize
16002212 M Longitud hasta la mitad del antebrazo 1 par
16072222 Pequeño Codo 1 par
16022222 M Muñeca 1 par
16042202 M Codo 1 par
16012222 L Muñeca 1 par
16032202 L Codo 1 par
16092202 L Longitud hasta la mitad del antebrazo 1 par
16052212 L Hombro 1 par
16022212 XL Longitud hasta la mitad del antebrazo 1 par
9 options
Código de producto. 16002212
Marca: Tempshield™ CGMAMWP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes resistentes al agua Cryo-Grip™ proporcionan una gran movilidad y protección de manos al trabajar con nitrógeno líquido. La construcción multicapa permite un nivel máximo de protección térmica y el revestimiento interior térmico aleja la humedad de las manos, manteniendo la comodidad durante periodos prolongados.
  • Agarre en la palma para mejorar la movilidad al manipular objetos pequeños
  • Un forro fino y sin costuras 100% impermeable proporciona protección contra derrames y salpicaduras
  • Alto nivel de protección térmica cuando se expone a líquidos criogénicos
  • Para aplicaciones muy frías hasta -196 °C
  • Máximo nivel de protección térmica y contra las salpicaduras, flexibilidad y movilidad
  • Categoría CE III: EN 511, EN 388, EN 420
  • Aplicaciones: manipulación de objetos pequeños o muestras almacenadas o endurecidas en líquidos criogénicos, dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, cualquier recipiente criogénico abierto con la posibilidad de exposición a líquidos o salpicaduras.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) N.º de cat. CE III, EN 511, EN 388, EN 420
Color Azul
Tipo de producto Guantes criogénicos
Tamaño M
Modelo Longitud hasta la mitad del antebrazo
Temperature (Metric) Max de -196 °C
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de objetos pequeños o muestras almacenadas o endurecidas en líquidos criogénicos, dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, cualquier recipiente criogénico abierto con la posibilidad de exposición a líquidos o salpicaduras
Serie Tempshield™ Cyro-Protection™