Learn More
Tempshield™ Waterproof Cryo-Grip™ Gloves
Click to view available options
Modelo:
Mid-Arm
Wrist
Tamaño:
Small
Medium
Large
Waterproof Cryo-Grip™ Gloves give superior dexterity and hand protection when working with liquid nitrogen. The multi-layered construction allows for a maximum level of thermal protection and the thermal inner lining wicks moisture away from hands, maintaining comfort over extended periods.
  • Agarre en la palma para mejorar la movilidad al manipular objetos pequeños
  • Un forro fino y sin costuras 100% impermeable proporciona protección contra derrames y salpicaduras
  • Alto nivel de protección térmica cuando se expone a líquidos criogénicos
  • Para aplicaciones ultrafrías hasta -196 °C
  • Categoría CE III: EN 511, EN 388, EN 420
Certificaciones/conformidad (Europa) CE Cat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Color Pink
Tipo de producto Cryogenic Gloves
Tamaño Small
Modelo Wrist
Temperature (Metric) Max -196°C
Para utilizar con (aplicación) Handling of smaller objects or samples stored or hardened in cryogenic liquids, dispensing/transferring cryogenic liquids, any open cryogenic containers with the chance of exposure to liquids or splashes
Serie Tempshield™ Cyro-Protection™