Learn More
Thermo Scientific™ Guantes Cryo impermeables - Hasta el hombro
Código de producto. p-4525028 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
16670876 M 1 par
15525746 L 1 par
2 options
Código de producto. 16670876
Marca: Thermo Scientific™ 189448
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Manipule de forma segura las muestras de congeladores de temperatura ultra baja y almacenamiento criogénico con los guantes criogénicos impermeables Thermo Scientific™. Disponibles en opciones hasta el codo, hasta mitad del antebrazo y hasta el hombro.
Manipule de forma segura las muestras de congeladores de temperatura ultra baja y almacenamiento criogénico con los guantes criogénicos impermeables Thermo Scientific™. Disponibles en opciones hasta el codo, hasta mitad del antebrazo y hasta el hombro.
  • Protegen de las salpicaduras
  • Cómodos, ligeros y transpirables
  • Hebillas laterales que permiten el abrochamiento y desabrochamiento rápidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Longitud hasta el hombro
Tipo de producto Guantes criogénicos resistentes al agua
Tamaño M
Para utilizar con (aplicación) Crioconservación
Longitud (imperial) 28 in
Longitud (métrico) 71 cm