Descripción
Manipule de forma segura las muestras de congeladores de temperatura ultra baja y almacenamiento criogénico con los guantes criogénicos impermeables Thermo Scientific™. Disponibles en opciones hasta el codo, hasta mitad del antebrazo y hasta el hombro.
- Protegen de las salpicaduras
- Cómodos, ligeros y transpirables
- Hebillas laterales que permiten el abrochamiento y desabrochamiento rápidos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Longitud hasta el hombro |
| Tipo de producto | Guantes criogénicos resistentes al agua |
| Tamaño | L |
| Para utilizar con (aplicación) | Crioconservación |
| Longitud (imperial) | 28 in |
| Longitud (métrico) | 71 cm |