Learn More
Thermo Scientific™ Guantes criogénicos impermeables, hasta el antebrazo
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
Descripción
Manipule de forma segura las muestras de congeladores de temperatura ultra baja y almacenamiento criogénico con los guantes criogénicos impermeables Thermo Scientific™. Disponibles en opciones hasta el codo, hasta mitad del antebrazo y hasta el hombro.
- Protegen de las salpicaduras
- Cómodos, ligeros y transpirables
- Hebillas laterales que permiten el abrochamiento y desabrochamiento rápidos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Hasta el antebrazo |
| Tipo de producto | Guantes criogénicos resistentes al agua |
| Tamaño | M |
| Para utilizar con (aplicación) | Crioconservación |
| Longitud (imperial) | 14/15 pulg |
| Longitud (métrico) | Entre 35,5 y 38 cm |